Learn More
Cole-Parmer™ Blocco a secco in alluminio anodizzato Stuart™ con 20 fori e foro per il termometro
Codice prodotto. 11543809
Click to view available options
Capacità:
0.2 mL Tube Strips
0.5 mL Tubes
1.5 mL Tubes
10 mm dia. Tubes/Vials
12 mm Vials
13 mm dia. Tubes/Vials
13 mm dia. Vials
16 mm dia. Tubes/Vials
17 mm dia. Tubes
2 mL Tubes
20 mm dia. Tubes
24 mm dia. Tubes/Vials
26 mm dia. Tubes/Vials
30 mm dia. Tubes
50 mL Tubes
6 mm dia. Tubes/Vials
Flat Items
Sample Cup
No. of Places:
1
12
20
20 fori
30
5
6
8
80
Solid Block
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11543809
Marca: Cole-Parmer™ 3662056
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
  • Versatile—interchangeable heating blocks accommodate various tubes and plates
  • Block heaters sold separately
Interchangeable aluminum heating blocks provide excellent thermal conductivity and accommodate various test tubes, cups, and plates. Depending on the combination of blocks selected, plastic spacers (36620-67) can be used to fill a half-width recess, ensuring optimal thermal performance. Most blocks come with a separate hole to accept a thermometer.
Order a flexi-block to accommodate multiple size tubes, vials, or cuvettes at once. Unskirted PCR plates can be heated in either size flexi-block. Skirted microtiter plates, deep-well plates, and PCR plates can only be incubated in the triple-width version.
Specifica
Descrizione Conical Wells
Capacità 16 mm dia. Tubes/Vials
Materiale Alluminio anodizzato
No. of Places 12
Tipo Inserto Techne Dri-Block
Include 12 fori conici con profondità di 48 mm, con foro per termometro
Dimensioni provetta 16 mm
Profondità (sistema imperiale) pozzetto 1.89 in.
Profondità (sistema metrico) pozzetto 48 mm
Diametro (sistema imperiale) pozzetto 0.63 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 16 mm