Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminum Heating Block Insert
Click to view available options
No. of Places:
96
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
- Heaters sold separately
Specifica
Specifica
| Descrizione | No thermometer hole |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| No. of Places | 96 |
| Tipo | Insert Block |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 1 mL |