Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog Hotplate (Black), Ambient to 325°C, Aluminum
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Aluminum
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
- Durable front panel resists spills and chemicals
- Display indicates actual surface temperature
- Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Specifica
| Materiale corpo | Black Powder-Coated Metal |
| Descrizione | Black |
| Materiale piastra superiore | Aluminum |
| Tipo di unità di controllo | Analog |
| Size | 6 x 6 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | Ambient to 325°C |
| Profondità (sistema imperiale) | 11.75 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 30 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.813 in. |
| Vedi altri risultati |