Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore a rulli per provette analogico Stuart™
Codice prodotto. 11416498
Click to view available options
Include:
6 Rollers
9 Rollers
Profondità (sistema metrico):
255mm
375mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11416498
Marca: Cole-Parmer™ 0465304
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Agitazione delicata ma efficiente mediante un'azione basculante e rotante. ™°°
Agitazione delicata ma efficiente mediante un'azione basculante e rotante. Il modello a sei rulli occupa poco spazio, mentre quello a nove rulli ha una maggiore capacità.
  • Control is through a simple on/off switch and the unit will run continuously at the fixed speed of 33rpm
  • Consigliato per l'agitazione di campioni ematici, sostanze viscose e sospensioni liquide-solide, che richiedono un'areazione minima.
  • °° Both roller mixers are robustly constructed and designed for easy cleaning, having plastic rollers and a drip tray to collect accidental spillages.
  • Most sizes of tubes, Bijoux, Universals and bottles can be accommodated, up to 100mm diameter.
Specifica
Intervallo di velocità Fixed at 33RPM
Requisiti elettrici 230V, 50Hz, 50w
Tensione 230V
Wattage 50w
Frequenza 50Hz
Profondità (sistema metrico) 375mm
Altezza (sistema metrico) 110mm
Lunghezza (sistema metrico) 340mm
Larghezza (sistema metrico) 595mm
Tipo di unità di controllo Analogico
Modello SRT9
Da utilizzare con (applicazione) Mixing blood samples, viscous substances and liquid-solid suspensions where minimum aeration is required
Intervallo di umidità up to 80%
Include 9 Rollers
Quantità confezione 1 cad.