Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore a rulli per provette analogico Stuart™
Click to view available options
Include:
6 Rollers
9 Rollers
Profondità (sistema metrico):
255mm
375mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Agitazione delicata ma efficiente mediante un'azione basculante e rotante. Il modello a sei rulli occupa poco spazio, mentre quello a nove rulli ha una maggiore capacità.
- Control is through a simple on/off switch and the unit will run continuously at the fixed speed of 33rpm
- Consigliato per l'agitazione di campioni ematici, sostanze viscose e sospensioni liquide-solide, che richiedono un'areazione minima.
- °° Both roller mixers are robustly constructed and designed for easy cleaning, having plastic rollers and a drip tray to collect accidental spillages.
- Most sizes of tubes, Bijoux, Universals and bottles can be accommodated, up to 100mm diameter.
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | Fixed at 33RPM |
| Requisiti elettrici | 230V, 50Hz, 50w |
| Tensione | 230V |
| Wattage | 50w |
| Frequenza | 50Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 255mm |
| Altezza (sistema metrico) | 110mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 340mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 595mm |
| Tipo di unità di controllo | Analogico |
| Vedi altri risultati |