Learn More
Cole-Parmer™ Blocco in alluminio anodizzato Stuart™
Codice prodotto. 11426588
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
7.8 mm
10 mm
10.5 mm
10.7 mm
12.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
19.5 mm
25.5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Profondità (sistema metrico) pozzetto:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11426588
Marca: Cole-Parmer™ 3661052
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these blocks for a variety of applications. ™
  • For use with Stuart block heaters
  • Manufactured from anodized aluminum
  • Separate hole accommodates a thermometer if desired
  • Blocks have dimensions (d x w x h) 95 x 75 x 50mm
Specifications
Materiale Alluminio anodizzato
No. of Places 20
Tipo Blocchi riscaldanti
Profondità (sistema metrico) pozzetto 33 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 10.5 mm