Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
260 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
40 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Choose from a wide range of accessories for your Cole-Parmer hybridization incubator.
- Select from differnt capacity rotisseries and bottles to suit your specific applicaiton.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polyester |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 2.7 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 68.6 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 75 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cap |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.2 in. |
| Imballaggio | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Hybridization Bottle |