Learn More
Cole-Parmer™ Contatore di colonie Stuart™
Codice prodotto. 11983044
Click to view available options
Quantità:
1Ea
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11983044
Marca: Cole-Parmer™ SC6PLUS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
2 Wolffhuegel graticules and dish centering adapters
Registers cumulative count on the digital display with touch pressure from felt tip marker on petri dish, confirmed by audible tone (can be turned on or off). ™
Touch pressure with felt tip marker on petri dish registers cumulative count on the digital display with confirmation by audible tone (can be turned on or off). The pressure required to register a count can be adjusted to suit each user. Averaging facility calculates average count over multiple plates. Counting results as well as useful statistics including SD can be sent directly to the accessory printer or to a computer via a USB cable supplied. Sub-stage illumination by low energy bright LED's allows glare-free optimum viewing. A switchable black background is provided to enhance viewing of translucent and difficult to see colonies. Supplied with two Wolffhuegel graticules and dish centering adapters to facilitate use with 50mm to 90mm dishes. A choice of magnifiers and a printer are available as optional accessories.
  • Conteggio sensibile alla pressione
  • Funzione di conteggio medio
  • Illuminazione a LED bianco brillante con risparmio energetico
  • Con protezione antimicrobica BioCote
  • Segnale acustico conferma conteggio
  • Scelta di sfondo chiaro o scuro
  • Connettività a stampante o computer
Specifica
Product Type Contatore per colonie
Tipo di display White LED array, 3-digit display
Quantità 1Ea
Conteggio totale 0 to 999 count
Profondità (sistema metrico) 300mm
Altezza (sistema metrico) 140mm
Larghezza (sistema metrico) 310mm
Peso (sistema metrico) 1.5kg
Frequenza 50/60Hz
Tensione 90 to 240V
Wattage 70W
Da utilizzare con (applicazione) Cell Counting
Include 2 Wolffhuegel graticules and dish centering adapters