Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital Hotplate Stirrer (Black), Ambient to 450°C, Ceramic
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
- Durable front panel resists spills and chemicals
- Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V |
| Descrizione | Black |
| Include | (2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars and Power Cord with Plug |
| Materiale corpo | Black Powder-Coated Metal |
| Requisiti elettrici | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Tipo di unità di controllo | Digital |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.813 in. |
| Size | 6 x 6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 9.3 cm |
| Vedi altri risultati |