Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital Hotplate Stirrer (White), Ambient to 450°C, Ceramic
Codice prodotto. 16341766
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16341766
Marca: Cole-Parmer™ CD152W
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 50 to 1250 rpm, Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Descrizione White
Include (2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars and Power Cord with Plug
Materiale corpo Black Powder-Coated Metal
Requisiti elettrici 230 VAC, 50/60 Hz
Tipo di unità di controllo Digital
Lunghezza (sistema imperiale) 11.813 in.
Size 6 x 6 in.
Altezza (sistema metrico) 9.3 cm
Temperatura (sistema metrico) °
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Wattage 500 W
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 15 L
Stirring Range 50 to 1250 rpm