Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital Hotplate Stirrer (Blue), Ambient to 325°C, Aluminum
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
- Durable front panel resists spills and chemicals
- Available in various plate surface and body color configurations
Specifications
Specifications
| Materiale piastra superiore | alluminio |
| Tensione | 230 V |
| Descrizione | Blue |
| Include | (2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars and Power Cord with Plug |
| Materiale corpo | Blue Powder-Coated Metal |
| Requisiti elettrici | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Tipo di unità di controllo | Digital |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.813 in. |
| Size | 6 x 6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 9.3 cm |
| Show More |