Learn More
Cole-Parmer™ Disco Stuart™
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 30 Tubes, 26 mm dia.
For 40 Microcentrifuge Tubes
For 63 Tubes, 12 mm dia.
For 63 Tubes, 16 mm dia.
Per 12 provette
Per 20 Glaser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Choose the tube holder(s) that accommodates your tube size(s).
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Holder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For 63 Tubes, 16 mm dia. |
| N. di posizioni | 63 |