Learn More
Cole-Parmer™ Disco Stuart™
Codice prodotto. 12037144
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 30 Tubes, 26 mm dia.
For 40 Microcentrifuge Tubes
For 63 Tubes, 12 mm dia.
For 63 Tubes, 16 mm dia.
Per 12 provette
Per 20 Glaser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12037144
Marca: Cole-Parmer™ 0007717
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quickly and easily replace tube holder without tools using these Tube Holder Discs for Cole-Parmer™ TR-200 Series Tube Rotators.
  • Choose the tube holder(s) that accommodates your tube size(s).
Specifica
Product Type Tube Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 63 Tubes, 12 mm dia.
N. di posizioni 63