Learn More
Techne™ Riscaldatore blocco a secco Stuart™
Codice prodotto. 11563799
Click to view available options
N. di blocchi:
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11563799
Marca: Techne™ 1012167
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose a heater, then blocks to suit your application needs
  • Precision-engineered heaters with excellent temperature accuracy
  • Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
  • Take up less storage space—lightweight and flat-top surface allow units to be stacked when not in use
  • Connect heater to your computer via RS-232 connection
  • 230 VAC operation
Specifica
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente 100 °C
Tipo Bagno secco/blocco
Heating Rate 30 -100 °C
N. di blocchi 3
Stabilità termica A 40 °C ±0.05 °C; a 100 °C ±0.1 °C
Warranty 3 anni
Dimensioni (L x P x A) 279 x 260 x 105 mm
Lunghezza (sistema metrico) 279 mm
Larghezza (sistema metrico) 260 mm
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 6 kg
Peso (sistema metrico) 6 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50-60 Hz, 450 w
Tensione 230 V
Wattage 450 w
Frequenza 50 - 60Hz