Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Flat Lid
Codice prodotto. 12727969
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12L Bath
18 and 26L Bath
48L Bath
8L Bath
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12727969
Marca: Cole-Parmer™ 1212290
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enhance the performance of your Techne baths and circulators
  • Lids, trays, temperature probes, and other accessories for your bath.
  • Manufactured from stainless steel and available to fit 8 L baths to help prevent evaporation losses.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 18 and 26L Bath