Learn More
Cole-Parmer™ Distillatore di acqua in vetro Merit Stuart™
Codice prodotto. p-8012898
Click to view available options
Tensione:
220 V
240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12068990
Marca: Cole-Parmer™ 9929506
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Produce fino a 4 l/ora di acqua distillata di qualità conforme alle direttive della Farmacopea Europea sull'acqua purificata. Il distillatore di acqua in vetro Bibby Scientific™ Stuart™ incorpora una caldaia in vetro borosilicato orizzontale e un condensatore a serpentina ad alta efficienza per garantire un distillato freddo.
  • Two independent thermostats prevent overheating.
  • Features a sturdy metal stand for either wall or bench mounting.
  • Operate directly from tap water.
  • This basic economical water still is perfect for general laboratory and educational distillations.
  • Borosilicate glass boiler and condenser provide the highest purity distillate.
  • The unique condenser design ensures that the distilled water droplets remain in contact with the cooling coil for an extended period for maximum energy transfer and immediate cold distilled water.
  • Condenser with screw thread connections and plastic 3/8 in. ID hose barb fittings allow quick and safe tubing change without worrying about breaking the glassware.
  • Easily descale without dismantling the glassware using the built-in acid addition funnel and wastewater drain.
  • Long-life chromium-plated metal heater is protected by twin safety thermostats.
Specifica
Tipo Distillatore di acqua Merit
Portata uscita 4 l
Requisiti elettrici 220 o 240 V, da 50 a 60 Hz, 3 kW
Frequenza 50 - 60 Hz
Fase 1
Tensione 220 V
Inlet Water Temperature (Metric) 25 - 35 °C
Modello W4000/EURO
Profondità (sistema imperiale) 5.9 in.
Profondità (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema imperiale) 17.7 in.
Altezza (sistema metrico) 450 mm
Larghezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 500 mm