Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Handheld Homogeniser
Codice prodotto. 15596629
Click to view available options
Tipo di spina:
EU plug
UK plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15596629
Marca: Cole-Parmer™ 0472002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Powerful, variable speed, homogenizer. Stuart™ Handheld Homogenizer has a high-speed, high-torque motor that makes it ideal for most homogenizing applications.
  • Ergonomic design.
  • Variable motor speed 5,000 to 35,000 rpm.
  • Processing range from 0.03 mL-100 mL.
  • Can be used with robust polycarbonate disposable probes or stainless steel probes.
Specifications
Product Type Homogenizer
Speed 5000 to 35,000 rpm
Tensione 220/240 V
Requisiti elettrici 220/240 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Wattage 125 W
Intervallo volume (sistema metrico) 0.03 to 100 mL
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Larghezza (sistema metrico) 55 mm
Tipo di spina EU plug
Peso (sistema metrico) 0.5 kg