Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heater Block Inserts
Codice prodotto. 15123037
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Size:
Large Base
Medium Base
Small and Medium Bases
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15123037
Marca: Cole-Parmer™ 0480589
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory heating block for 100 mL round bottom flasks for use with the Stuart™ SHB1000BASE and Stuart™ Undergrad hotplate
  • Safest way to heat round-bottom flasks
  • Flexible modular system for a wide range of sizes up to 500 mL
  • Low-well design is perfect for multi-neck flasks
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) SHB1000BASE
Materiale Alluminio anodizzato
Tipo Block
Quantità 1/Ea.
Size Large Base