Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heater Block Inserts
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Size:
Large Base
Medium Base
Small and Medium Bases
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Safest way to heat round-bottom flasks
- Flexible modular system for a wide range of sizes up to 500 mL
- Low-well design is perfect for multi-neck flasks
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Capacità | 50 ml tubes |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| No. of Places | 3 |
| Tipo | Block |
| Quantità | 3/Pk. |
| Size | Small and Medium Bases |