Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heater Block Insert
Codice prodotto. p-8012899
Click to view available options
Dimensioni provetta:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15193027
Marca: Cole-Parmer™ 0480576
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alumium heating blocks for block heaters
  • Safest way to heat round-bottom flasks
  • Flexible modular system for a wide range of sizes up to 500 mL
  • Low-well design is perfect for multi-neck flasks
Specifica
Materiale Alluminio anodizzato
Tipo Block
Include base SHB250BASE
Dimensioni provetta Medium