Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Just Go SSL5 Shaker
Codice prodotto. 12083274
Click to view available options
Intervallo di velocità:
250 to 1250 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12083274
Marca: Cole-Parmer™ 5170704
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these shakers for mixing microtitre plates and microcentrifuge tubes. Stuart™ Just Go SSL5 Shakers are ideal where gentle mixing is required, either on the bench or in incubators.
  • High-speed vibrational mixing action
  • Digital selection of speed
  • Laboratory size SSL5 for mixing 8 plates simultaneously
  • Built-in digital timer or continuous operation
  • Accessories available for the mixing of microcentrifuge tubes
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità 250 to 1250 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 50 W
Temperature Range (Metric) 4°C to 40°C
Product Type Shaker
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Larghezza (sistema metrico) 360 mm