Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Magnetic Analog Stirrer
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
White
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Stainless Steel
Förpackningsstorlek
Pezzo
Beskrivelse
- Capable of mixing large volumes, up to 15 L
- Stirring speed is indicated by a ‘hockey stick’ LED display
Tekniske data
Tekniske data
| Speed | 200 to 2000 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Ceramic |
| Capacità | 15 L |
| Tensione | 120/230 V |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.625 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 18 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) | 6 x 6 in. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion