Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Magnetic Analog Stirrer
Codice prodotto. 16381806
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
White
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16381806
Marca: Cole-Parmer™ SS151K
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Custom designed Stuart™ Magnetic Analog Stirrers provide precision stirring up to 1400 rpm
  • Capable of mixing large volumes, up to 15 L
  • Stirring speed is indicated by a ‘hockey stick’ LED display
Specifica
Speed 200 to 2000 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 15 L
Tensione 120/230 V
Altezza (sistema imperiale) 3.625 in.
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) 6 x 6 in.
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 15 x 15 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Requisiti elettrici 120 to 230 VAC, 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Colore Black
Tipo di unità di controllo Analog
Descrizione Stuart Magnetic Analog Stirrer, Stainless Steel, Black; 120-230V
Include Two 25-mm PTFE-coated stir bars and power cord with plug.