Learn More
Cole-Parmer™ Ingranditore Stuart™
Codice prodotto. p-8012903
Click to view available options
Ingrandimento:
1,7X
3x
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11446508
Marca: Cole-Parmer™ 1421260
Utilizzare questa lente d'ingrandimento con i contacolonie Stuart™ SC6.
Use this magnifier with Stuart™ SC6 Colony Counters.
  • Lente d'ingrandimento 1.7x per contatore di colonie SC6
  • Conteggio sensibile alla pressione
  • Funzione di conteggio medio
  • Illuminazione a LED bianco brillante con risparmio energetico
  • Con protezione antimicrobica BioCote
  • Segnale acustico conferma conteggio
  • Scelta di sfondo chiaro o scuro
  • Connettività a stampante o computer
Order Info
Supporto non incluso.
Warranty
Due anni
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contatore di colonie Stuart SCPPLUS
Include Protezione antimicrobica BioCote
Quantità 1 ciascuno
Ingrandimento 1,7X
Product Type Lenti di ingrandimento