Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Overhead Stirrer
Codice prodotto. 11496518
Click to view available options
Capacità:
15 L
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11496518
Marca: Cole-Parmer™ 9996827
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
General purpose overhead stirrer for volumes up to 15 L
  • Overhead stirrer, general purpose
  • Used with volumes up to 15L
  • Aqueous to low viscosity liquids
  • Keyless chuck
  • Quiet running
  • Stand is sold separately
Specifica
Speed 100 to 2000 rpm
Capacità 25 L
Tensione 230 V
Wattage 80 w
Diametro (sistema metrico) albero 3 to 8 mm
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz, 80w
Frequenza 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) For day to day laboratory use with aqueous and low viscosity liquids such as light oils, up to 25L
Include Hollow shaft, keyless chuck
Coppia 27 Ncm
Viscosità 20,000 mPas
Peso (sistema metrico) 3.2 kg