Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Overhead Stirrer
Codice prodotto. 15179712
Click to view available options
Capacità:
15 L
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15179712
Marca: Cole-Parmer™ 9996814
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
General purpose overhead stirrer for volumes up to 15 L
  • Overhead stirrer, general purpose
  • Used with volumes up to 15L
  • Aqueous to low viscosity liquids
  • Keyless chuck
  • Quiet running
Specifica
Speed 100 to 2000 rpm
Capacità 15 L
Tensione 230 V
Wattage 80 w
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz, 80w
Frequenza 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) For day to day laboratory use with aqueous and low viscosity liquids such as light oils, up to 15L
Include Hollow shaft, keyless chuck
Coppia 15 Ncm
Viscosità 10,000 mPas
Peso (sistema metrico) 2.7 kg