Learn More
Bibby Scientific™ Stuart™ PCR Plate Dri Block Insert with Thermometer Hole
Codice prodotto. 11882380
Click to view available options
No. of Places:
96
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11882380
Marca: Bibby Scientific™ 3662073
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Block heaters provide a dry, constant temperature source in the laboratory. These 96-well PCR insert blocks are made of aluminium alloy and must be ordered separately from the heater units.
  • 96-Well PCR block insert plate
  • Hole diameter 5.5 mm
  • Hole depth 17.3 mm
  • Tapered base profile
  • Aluminium alloy
  • Must be ordered separately from the heater unit
Specifica
Descrizione PCR Plate Dri-Block Insert
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dry Block Heater
Materiale Alluminio anodizzato
No. of Places 96
Tipo Insert Block
Da utilizzare con (applicazione) Constant, dry temperature - incubation, boiling, inactivation, wet ashing, sample concentration, enzyme analysis and many other clinical industrial purposes
Include 96 Holes, 17.3 mm Deep Tapered, PCR Plate, With Thermometer Hole
Dimensioni (L x P x A) 95 x 150 x 61 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Profondità (sistema imperiale) 3.7 in.
Profondità (sistema imperiale) pozzetto 0.7 in.
Profondità (sistema metrico) 95 mm
Profondità (sistema metrico) pozzetto 17.3 mm
Diametro (sistema imperiale) pozzetto 0.2 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 5.5 mm