Learn More
Techne™ Plain Anodized Aluminum Dri Block Insert
Codice prodotto. 11583809
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
75 mm
225 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 11583809
missing translation for 'mfr': Techne™ 3662060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Precision-engineered aluminum heating blocks offer excellent temperature accuracy.
  • Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
  • Heaters sold separately
Specifications
Materiale Alluminio anodizzato
Tipo Block
Larghezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 225 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Profondità (sistema metrico) 95 mm