Learn More
Techne™ Plain Anodized Aluminum Dri Block Insert
Codice prodotto. p-8012906
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
75 mm
225 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11583799
Marca: Techne™ 3662050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Precision-engineered aluminum heating blocks offer excellent temperature accuracy.
  • Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
  • Heaters sold separately
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Techne Dri-Block Heaters
Materiale Alluminio anodizzato
Tipo Block
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Profondità (sistema metrico) 95 mm
Peso (sistema metrico) 0.01 kg