Learn More
Cole-Parmer™ Piattaforma Stuart™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
340 x 300 mm
510 x 510 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
- Da utilizzare con agitatori orbitali Stuart&;trade; (SSL1, SSM1)
- Per conservare flaconi o fiasche di Erlenmeyer utilizzando ancorette di fissaggio in gomma.
- Il sistema di supporto flessibile offre il vantaggio di poter utilizzare diverse combinazioni di recipienti, per la massima versatilità.
Specifications
Specifications
| Product Type | Piattaforma di grandi dimensioni |
| Dimensioni (L x P) | 340 x 300 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per SGM-250-030K Large |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori orbitali Stuart™ SSM1, SSL1 |