Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore a piastra riscaldante digitale Stuart™ Premium
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- La spia di superficie calda lampeggia quando la temperatura della piastra è superiore a 50 °C
- Il robusto pannello anteriore resiste a fuoriuscite e prodotti chimici
- Disponibilità di varie configurazioni per superficie della piastra e colore del corpo
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V CA |
| Descrizione | Rosso |
| Include | Due ancorette di agitazione da 25 mm rivestite in PTFE e un cavo di alimentazione con spina. |
| Materiale corpo | Metallo verniciato a polvere, rosso |
| Requisiti elettrici | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Tipo di unità di controllo | Premium digitale |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.75 in. |
| Size | 15 x 15 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 9.3 cm |
| Vedi altri risultati |