Learn More
Cole-Parmer™ Erogatori in ceramica, vetro PTFE Pressmatic Stuart™
Codice prodotto. 12050902
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 - 60 ml
2 - 10 ml
Da 0.2 a 1 ml
Da 0.4 a 2 ml
Da 1 a 5 ml
Da 5 a 30 ml
Incrementi:
0.05 ml
0.10 mL
0.25 ml
0.50 ml
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12050902
Marca: Cole-Parmer™ 1011284
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Impostazione precisa del volume tramite un anello rotante a bloccaggio automatico, robusto e semplice da usare. Gli erogatori in ceramica, vetro e PTFE Bibby Scientific™ Stuart™ Pressmatic consentono al reagente utilizzato per l'adescamento di tornare nel flacone mediante una valvola di ricircolo, per una maggiore sicurezza e consumi ridotti.
The Pressmatic dispensers have an innovative design that maximizes safety and ease of use. A recirculation valve means that reagent used for priming is delivered straight back into the bottle making it safer and less wasteful. Once the dispenser has been fitted to the bottle, it is fully rotational for optimum positioning. The precise volume setting is by a self-locking rotating ring that is robust, easy to use and will not move during operation. The piston is manufactured from high-grade ceramic eliminating abrasion and sticking. The liquid pathway is made up of glass, PTFE and ceramic to give outstanding chemical resistance. The whole unit can be autoclaved without dismantling. Each Pressmatic dispenser is supplied with 3 x bottle adapters to fit most types of vessel and a works calibrated certificate. A full range of spare parts are available.
  • New ergonomic design with recirculation valve
  • Chemically resistant and non-sticking ceramic piston
  • Simple and accurate volume setting
  • Fully rotational on bottle for optimum positioning
  • Accuracy within 0.7%.
  • Supplied with calibration certificate
  • Can be autoclaved at 121°C
Specifica
Accuracy 0.007
Product Type Bottletop Dispenser
Autoclavabile
Materiale Vetro, PTFE e ceramica, PTFE, Ceramic
Volume (sistema metrico) 10 - 60 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglia
Incrementi 1 mL