Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Polypropylene Dispensers
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 to 60 mL
2 to 10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.7% |
| Product Type | Bottletop Dispenser |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) | 10 to 60 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle |
| Incrementi | 1 mL |