Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Polypropylene Dispensers
Codice prodotto. 12060892
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 to 60 mL
2 to 10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12060892
Marca: Cole-Parmer™ 1011276
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Accuracy <0.7%
Product Type Bottletop Dispenser
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 2 to 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottle
Incrementi 0.25 mL