Learn More
Cole-Parmer™ Rack Stuart™
Codice prodotto. 12043324
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per 10 provette
Per 12 provette
Per 7 provette
Per 8 provette
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12043324
Marca: Cole-Parmer™ 5160092
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Optimize performance of your DR-200 Series Rotating Shaker System with this Clip Plate for Rotator Drums.
  • Change your rotator's capacity with interchangeable drums
  • Clip plates hold various size tubes
Drums are compatible with Cole-Parmer™ DR-200 Series Rotating Shaker System Drives (sold separately). Use drive unit in conjunction with a wide range of drums and clip plates designed to take different sizes and types of vessels.
Specifica
Product Type Tube Rack
Capacità Tubes (16 mm)
Posizioni 10
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per 10 provette
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm