Learn More
Cole-Parmer™ Rack Stuart™
Codice prodotto. 12053324
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per 10 provette
Per 12 provette
Per 7 provette
Per 8 provette
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12053324
Marca: Cole-Parmer™ 5160093
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Optimize performance of your DR-200 Series Rotating Shaker System with this Clip Plate for Rotator Drums.
  • Change your rotator's capacity with interchangeable drums
  • Clip plates hold various size tubes
Drums are compatible with Cole-Parmer™ DR-200 Series Rotating Shaker System Drives (sold separately). Use drive unit in conjunction with a wide range of drums and clip plates designed to take different sizes and types of vessels.
Specifica
Product Type Tube Rack
Capacità Tubes (19 mm)
Posizioni 8
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per 8 provette
Diametro (sistema metrico) apertura 19 mm