Learn More
Cole-Parmer™ Disco rotatore Stuart™
Codice prodotto. 11496548
Click to view available options
Intervallo di velocità:
2 to 40RPM
20 rpm
Intervallo temporizzatore:
1 to 999 minutes
Tipo di unità di controllo:
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11496548
Marca: Cole-Parmer™ SB3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
°° ™ Ideali per mantenere in sospensione i campioni biologici, areare le colture e per applicazioni di agitazione generiche.
SB rotators (base units) give gentle but effective mixing, ideal for keeping biological samples in suspension, aerating cultures and for general mixing applications.
  • &&
  • The angle of rotation is fully adjustable with a scale to measure and reproduce the mixing angle, from horizontal for minimal mixing to vertical for full end-over-end mixing.
  • An integral tray catches any spillage from the rotating tubes
  • A variety of tube holders are available separately
Order Info
Base units only; tube holders are available separately: 11406558, 12027144, 11416558
Specifica
Intervallo di velocità 2 to 40RPM
Requisiti elettrici 230V, 50Hz
Frequenza 50Hz
Profondità (sistema metrico) 270mm
Altezza (sistema metrico) 240mm
Lunghezza (sistema metrico) 200mm
Tipo di unità di controllo Digitale
Da utilizzare con (apparecchiatura) For use with tube holders 11416558, 11406558, 12027144
Intervallo temporizzatore 1 to 999 minutes