Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore basculante oscillante Stuart™
Click to view available options
Modello:
SSL4
SSM4
Capacità portata carico (sistema metrico):
3 kg
10kg
Dimensioni interne (L x P x A):
300 x 240 x 150 mm
420 x 360 x 160mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Azione basculante oscillante, per un movimento ondulatorio nei recipienti, quali beute di coltura e piastre di Petri. La selezione digitale della velocità e del tempo offre condizioni riproducibili e accurate. Entrambi i parametri sono controllati tramite una manopola di controllo encoder di facile utilizzo e visualizzati sul display luminoso a LED. Gli agitatori basculanti oscillanti includono un tappetino antiscivolo che mantiene in posizione i recipienti a base piatta durante la miscelazione. Un sistema accessorio a più livelli può essere integrato in pochi secondi e senza utilizzare strumenti, in modo da triplicare lo spazio disponibile per i campioni. Ciascun livello viene fermato in posizione mediante magneti.
- Small space saving design
- Digital speed control and built-in timer
- Optional tier system available to increase capacity
- 3D gyratory motion, ideal for low foaming agitation, DNA extractions, staining and de-staining procedures
- Angle of tilt can be moved to any position by hand to optimise mixing of vessels
- Digital selection of both speed and time facilitates accurate and reproducible conditions
- Easy to use encoder control knob and bright LED display
- Supplied with a non-slip mat which holds flat-based vessels securely in place during mixing
- An accessory tier system can be fitted in seconds, without the need for tools, tripling the available space for samples, securely held in place by magnets.
Specifica
Specifica
| Angolo di oscillazione | 7° |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 3 kg |
| Intervallo di velocità | 5 - 70 giri/min. |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Temperature Range (Metric) | +4 - +40 °C |
| Wattage | 50 W |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 300 mm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 300 x 240 x 150 mm |
| Vedi altri risultati |