Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore basculante oscillante Stuart™
Codice prodotto. p-6837049
Click to view available options
Modello:
SSL4
SSM4
Capacità portata carico (sistema metrico):
3 kg
10kg
Dimensioni interne (L x P x A):
300 x 240 x 150 mm
420 x 360 x 160mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10470655
Marca: Cole-Parmer™ 5190032
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Movimento ondulatorio nei recipienti, quali beute di coltura e piastre di Petri. See-Saw Rockers are supplied with a non-slip mat which holds flat based vessels securely in place during mixing.
Azione basculante oscillante, per un movimento ondulatorio nei recipienti, quali beute di coltura e piastre di Petri. La selezione digitale della velocità e del tempo offre condizioni riproducibili e accurate. Entrambi i parametri sono controllati tramite una manopola di controllo encoder di facile utilizzo e visualizzati sul display luminoso a LED. Gli agitatori basculanti oscillanti includono un tappetino antiscivolo che mantiene in posizione i recipienti a base piatta durante la miscelazione. Un sistema accessorio a più livelli può essere integrato in pochi secondi e senza utilizzare strumenti, in modo da triplicare lo spazio disponibile per i campioni. Ciascun livello viene fermato in posizione mediante magneti.
  • Small space saving design
  • Digital speed control and built-in timer
  • Optional tier system available to increase capacity
  • 3D gyratory motion, ideal for low foaming agitation, DNA extractions, staining and de-staining procedures
  • Angle of tilt can be moved to any position by hand to optimise mixing of vessels
  • Digital selection of both speed and time facilitates accurate and reproducible conditions
  • Easy to use encoder control knob and bright LED display
  • Supplied with a non-slip mat which holds flat-based vessels securely in place during mixing
  • An accessory tier system can be fitted in seconds, without the need for tools, tripling the available space for samples, securely held in place by magnets.
Specifica
Angolo di oscillazione
Capacità portata carico (sistema metrico) 10kg
Intervallo di velocità 5 to 70rpm
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz
Tensione 230V
Temperature Range (Metric) 4°C to 40°C
Wattage 50W
Frequenza 50/60Hz
Profondità (sistema metrico) 420mm
Dimensioni interne (L x P x A) 420 x 360 x 160mm
Altezza (sistema metrico) 160mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 355mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 355mm
Modello SSL4
Intervallo di umidità Up to 80 %