Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Shaking Water Bath Stainless Steel Rack
Codice prodotto. 12718988
Click to view available options
Capacità:
120 x 13 mm Culture Tubes
143 x 1.5 mL Microtubes
25 x 50 mL Centrifuge Tubes
30 x 26 mm Culture Tubes
56 x 15 mL Centrifuge Tubes
72 x 16 mm Culture Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12718988
Marca: Cole-Parmer™ 1215297
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enhance the versiltility of your Stuart™ water bath
  • Choose from these accessories to make your unit more versatile
  • Designed to be easily interchanged with the stuart water baths and shaking water baths
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaking Water Bath
Capacità 56 x 15 mL Centrifuge Tubes
Materiale Stainless Steel