Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Simultaneous Coagulant Doser
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SW6 Flocculator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Promotes the clumping of fine floc into larger floc to allow easier separation from the water
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SW6 Flocculator |