Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SM5/Bibby Fascia Model Magnetic Mini Stirrer
Click to view available options
Capacità:
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Resist minor chemical spills and splashes - polypropylene housing and polycarbonate top plate
- Adjust stir speed up to 2,000 rpm
- Unit is designed for stirring fluids in a flat-bottomed, non-metal vessel using a magnetic stir bar
Specifica
Specifica
| Speed | 350 to 2000 rpm |
| Materiale piastra superiore | Polypropylene |
| Capacità | 1 L |
| Tensione | 120/230 V |
| Dimensioni (L x P x A) | 66 x 143 x 143 mm (H x W x D) |
| Larghezza (sistema metrico) | 143 mm |
| Requisiti elettrici | 230/110V, 50/60Hz |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Include | BioCoate antimicrobial protection |
| Modello | SM5/Bibby Fascia |
| Vedi altri risultati |