Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SM5/SWIRL Mini Stirrer
Click to view available options
Modello:
SM5/Swirl Fascia
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lightweight stirrer.
- Capable of stirring up to 1 L.
- Universal power adaptor.
- BioCote antimicrobial protection.
- Robust polypropylene with a chemically resistant polycarbonate top.
Specifica
Specifica
| Speed | 350 to 2000 rpm |
| Materiale piastra superiore | Polypropylene |
| Tensione | 120/230 V |
| Dimensioni (L x P x A) | 66 x 143 x 143 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 66 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 143 mm |
| Requisiti elettrici | 120-230V, 50-60Hz |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Modello | SM5/Swirl Fascia |
| Tipo | Magnetic Mini Stirrer |
| Vedi altri risultati |