Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ 3D Gyrating Rocker
Click to view available options
Intervallo di velocità:
5 to 70rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Provides a 3D gyratory motion, ideal for low foaming agitation, DNA extractions, staining and de-staining procedures. L'angolo di inclinazione può essere regolato manualmente in qualsiasi posizione per ottimizzare la miscelazione dei recipienti. La selezione digitale della velocità e del tempo offre condizioni riproducibili e accurate. I parametri vengono controllati tramite una manopola di controllo encoder di facile utilizzo e visualizzati sul display luminoso a LED.
- Small space saving design or laboratory sized unit
- Digital speed control and built-in timer
- Includes a non-slip mat which holds flat based vessels securely in place during mixing.
- Optional tier system available to increase capacity
Specifica
Specifica
| Angolo di oscillazione | 3 to 12° |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 10kg |
| Intervallo di velocità | 5 to 70rpm |
| Requisiti elettrici | 230V, 50/60Hz |
| Tensione | 230V |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 40°C |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 420mm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 420 x 360 x 170mm |
| Altezza (sistema metrico) | 170mm |
| Vedi altri risultati |