Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore a rotazione Stuart™ SSM3
Click to view available options
Intervallo di velocità:
5 - 70 giri/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
L'unità offre un movimento rotativo 3D, ideale per agitazione con bassa formazione di schiuma, estrazioni di DNA, procedure di colorazione e decolorazione. L'angolo di inclinazione può essere regolato manualmente in qualsiasi posizione per la miscelazione dei recipienti. La selezione digitale della velocità e del tempo offre condizioni riproducibili e accurate. Entrambi i parametri sono controllati tramite una manopola di controllo encoder di facile utilizzo e visualizzati sul display luminoso a LED. Il modello inoltre è fornito di un tappetino antiscivolo che mantiene in posizione i recipienti a base piatta durante la miscelazione. Sistema accessorio a più livelli integrabile in pochi secondi e senza l'ausilio di utensili, per triplicare lo spazio a disposizione per i campioni. Ciascun livello è tenuto saldamente in posizione da magneti.
- Design a ingombro ridotto
- Controllo digitale della velocità e timer incorporato
- Sistema opzionale a più livelli per potenziare la capacità
- Movimento rotatorio 3D, ideale per agitazioni con bassa formazione di schiuma, estrazioni di DNA, colorazione e decolorazione
- Angolo di inclinazione regolabile liberamente a mano per ottimizzare la miscelazione nei recipienti
- Selezione digitale di velocità e tempo, per condizioni precise e riproducibili
- Manopola di controllo encoder di facile utilizzo e display a LED luminoso
- Fornito con tappetino antiscivolo per posizionare recipienti a fondo piatto in maniera sicura durante la miscelazione
- Sistema accessorio a più livelli integrabile in pochi secondi e senza l'ausilio di utensili, per triplicare lo spazio a disposizione per i campioni, tenuto fermo in posizione mediante magneti.
Specifica
Specifica
| Angolo di oscillazione | 3 - 12° |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 3 kg |
| Intervallo di velocità | 5 - 70 giri/min. |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Temperature Range (Metric) | +4 - +40 °C |
| Wattage | 50 W |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 300 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Vedi altri risultati |