Learn More
Cole-Parmer™ Ago in acciaio inox Stuart™
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
PTFE
Size:
76 mm
127 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Maintain your sample concentrator with the following needles.
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Tipo | Sample Concentrator Needle |
| Quantità | 100 Pk. |
| Size | 76 mm |