Learn More
Techne™ Stuart™ Stainless Steel Plunger
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
16 mm
19 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gel Timers |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Easy Cleaning |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Tipo | Plunger |
| Materiale | Stainless Steel |