Learn More
Techne™ Stuart™ Stainless Steel Plunger
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
16 mm
19 mm
22 mm
Conditionnement:
Pezzo
Spécification
Spécification
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gel Timers |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Easy Cleaning |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Tipo | Plunger |
| Materiale | Stainless Steel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu