Learn More
Cole-Parmer™ Stirrer Paddle Rod
Codice prodotto. 11426528
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11426528
Marca: Cole-Parmer™ 9996825
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirrer Paddle Rod for overhead stirrers.
  • Stainless Steel
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Tipo Paddle Rod
Materiale Stainless Steel