Learn More
Cole-Parmer™ Stirrer Paddle Rod
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Tipo | Paddle Rod |
| Materiale | Stainless Steel |